Tlačiť
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2845-100G OR2845-25G OR2845-5G
APOSOR2845-100GEA 178.1 EUR
APOSOR2845-100G APOSOR2845-25G APOSOR2845-5G
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
Teplota tavenia: 160…162 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012945
Číslo CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III