Tlačiť
N-Hydroxysuccinimide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 24.95 EUR
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hydroxysuccinimide 99%
N-Hydroxysuccinimide
Vzorec: C₄H₅NO₃
Teplota tavenia: 94…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005516
Číslo CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3