Tlačiť
3-Chloro-4-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-100GEA 559.97 EUR
APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Chloro-4-iodoaniline
3-Chloro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
Teplota tavenia: 56…58 °C
Hustota: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051845
Číslo CAS: 135050-44-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III