Tlačiť
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2838-100G OR2838-500G OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA 24.95 EUR
APOSOR2838-100G APOSOR2838-500G APOSOR2838-1KG
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₆S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021522
Číslo CAS: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1