Tlačiť
8-Chinolinol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 8-Hydroxyquinoline
OR2837-100G OR2837-1KG OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA 24.95 EUR
APOSOR2837-100G APOSOR2837-1KG APOSOR2837-500G
8-Chinolinol
8-Chinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota varu: 267 °C/252mmHg
Teplota tavenia: 70…76 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006807
Číslo CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III