Tlačiť
6-Chloro-7-deazapurine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 40.91 EUR
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Teplota tavenia: 188…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01686865
Číslo CAS: 3680-69-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III