Tlačiť
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine sulphate
OR2834-1G OR2834-5G OR2834-25G
APOSOR2834-1GEA 185.46 EUR
APOSOR2834-1G APOSOR2834-5G APOSOR2834-25G
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Vzorec: C₆H₈N₄O₄S
Mw: 232.214 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09787504
Číslo CAS: 769951-32-8