Tlačiť
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28323-100G OR28323-25G OR28323-5G
APOSOR28323-100GEA 74.9 EUR
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G APOSOR28323-5G
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
(Bromomethyl)cyclopropane
Vzorec: C₄H₇Br
Mw: 135
Teplota varu: 101…112 °C
Hustota: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001306
Číslo CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
OSN: 1993
ADR: 3 III