Tlačiť
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28314-100G OR28314-25G OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA 135.39 EUR
APOSOR28314-100G APOSOR28314-25G APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Mw: 168.19
Teplota varu: 177…179 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 38…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004614
Číslo CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2