Tlačiť
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 394.95 EUR
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Vzorec: C₈H₈N₂O₆
Mw: 228.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082695
Číslo CAS: 3395-03-7