Tlačiť
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2831-1G OR2831-25G OR2831-5G
APOSOR2831-1GEA 26.55 EUR
APOSOR2831-1G APOSOR2831-25G APOSOR2831-5G
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂S
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04117775
Číslo CAS: 4837-38-1
OSN: 3265
ADR: 8,II