Tlačiť
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 39.79 EUR
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₃
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062573
Číslo CAS: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9