Tlačiť
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine
OR2830-25G OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA 29.84 EUR
APOSOR2830-25G APOSOR2830-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
2-Chloro-6-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00214724
Číslo CAS: 5193-03-3