Tlačiť
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2827-1G OR2827-5G
APOSOR2827-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2827-1G APOSOR2827-5G
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₄N
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160145
Číslo CAS: 69045-78-9