Tlačiť
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 84.64 EUR
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 141 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 56…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008732
Číslo CAS: 703-23-1
EINECS: 211-872-9