Tlačiť
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2826-1G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 51.67 EUR
APOSOR2826-1G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₂S
Mw: 257.1000 g/mol
Teplota tavenia: 233…237 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01929338
Číslo CAS: 7312-10-9