Tlačiť
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28251-10G OR28251-5G OR28251-1G
APOSOR28251-10GEA 1091.53 EUR
APOSOR28251-10G APOSOR28251-5G APOSOR28251-1G
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Vzorec: C₉H₁₀Br₂
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00182480
Číslo CAS: 19294-04-3
OSN: 1759
ADR: 8 III