Tlačiť
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28219-1G OR28219-250MG
APOSOR28219-1GEA 116.16 EUR
APOSOR28219-1G APOSOR28219-250MG
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₁₁H₆Cl₂O₂
Mw: 241.08 g/mol
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00454841
Číslo CAS: 99113-89-0