Tlačiť
Isoquinoline-4-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 41.72 EUR
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isoquinoline-4-amine
Isoquinoline-4-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota tavenia: 107…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034752
Číslo CAS: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8