Tlačiť
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G OR28166-5G OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA 274.38 EUR
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
Mw: 154.1863 g/mol
Teplota tavenia: 215…224 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00016617
Číslo CAS: 1074-36-8
OSN: 3335
ADR: 9 III