Tlačiť
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 261.53 EUR
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Teplota tavenia: 197…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00194051
Číslo CAS: 7461-50-9