Tlačiť
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 318.49 EUR
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Teplota tavenia: 100…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234142
Číslo CAS: 122918-25-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III