Tlačiť
6-Methyl-1-indanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28016-10G OR28016-50G
APOSOR28016-10GEA 36.45 EUR
APOSOR28016-10G APOSOR28016-50G
6-Methyl-1-indanone
6-Methyl-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Mw: 146.19 g/mol
Teplota varu: 70 °C/0.4mmHg
Teplota tavenia: 57…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00275729
Číslo CAS: 24623-20-9