Tlačiť
2-Chloro-3-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2800-1G OR2800-5G
APOSOR2800-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2800-1G APOSOR2800-5G
2-Chloro-3-methoxypyridine
2-Chloro-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆ClNO
Teplota tavenia: 46…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426022
Číslo CAS: 52605-96-6
EINECS: 258-039-6