Tlačiť
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
OR27981-10KG OR27981-1KG OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA 622.14 EUR
APOSOR27981-10KG APOSOR27981-1KG APOSOR27981-250G
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Vzorec: C₄H₁₀Cl₃N
Teplota tavenia: 211…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012515
Číslo CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II