Tlačiť
3-Chloroisonicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 28.28 EUR
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chloroisonicotinonitrile
3-Chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Teplota tavenia: 71…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663706
Číslo CAS: 68325-15-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III