Tlačiť
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-2-naphthoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy-2-naphthoate
OR27972-1G OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA 33.13 EUR
APOSOR27972-1G APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₃H₁₂O₃
Mw: 216.2326 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00220608
Číslo CAS: 7163-25-9