Tlačiť
2-Coumaranone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 24.91 EUR
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
2-Coumaranone 98%
2-Coumaranone
Vzorec: C₈H₆O₂
Mw: 134.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005856
Číslo CAS: 553-86-6