Tlačiť
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 73 EUR
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130268
Číslo CAS: 38533-61-8