Tlačiť
6-Aminoquinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-6-ylamine
OR27857-1G OR27857-5G OR27857-10G
APOSOR27857-1GEA 24.95 EUR
APOSOR27857-1G APOSOR27857-5G APOSOR27857-10G
6-Aminoquinoline 98%
6-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 146 °C/0,3mmHg
Teplota tavenia: 115…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006803
Číslo CAS: 580-15-4