Tlačiť
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
OR2785-1G OR2785-250MG OR2785-5G
APOSOR2785-1GEA 69.8 EUR
APOSOR2785-1G APOSOR2785-250MG APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₉BrClNO
Teplota tavenia: 280…285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051998
Číslo CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3