Tlačiť
3-Methylbenzofuran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 66.49 EUR
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Teplota varu: 195…197 °C
Teplota tavenia: 19
Hustota: 1.046 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00205641
Číslo CAS: 21535-97-7