Tlačiť
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR27815-1G OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA 47.73 EUR
APOSOR27815-1G APOSOR27815-250MG
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Teplota varu: 135…137 °C/15mmHg
Hustota: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00205583
Číslo CAS: 33668-25-6