Tlačiť
Benzylammonium chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzylamine hydrochloride
OR27725-25G OR27725-100G
APOSOR27725-25GEA 26.52 EUR
APOSOR27725-25G APOSOR27725-100G
Benzylammonium chloride 99%
Benzylammonium chloride
Vzorec: C₇H₁₀ClN
Mw: 143.62
Teplota tavenia: 262…263 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012852
Číslo CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6