Tlačiť
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 75.01 EUR
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
Teplota tavenia: 67…72 °C
Hustota: 2,048 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024320
Číslo CAS: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4