Tlačiť
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 43.26 EUR
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Mw: 158.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00729087
Číslo CAS: 17449-76-2