Tlačiť
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Vzorec: C8H4Br2S2
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114806
Číslo CAS: 51751-44-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III