Tlačiť
2-Bromo-6-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 69.7 EUR
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene
2-Bromo-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 108…110 °C/3.3mmHg
Teplota tavenia: 37…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009792
Číslo CAS: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4