Tlačiť
Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
OR2743-25G OR2743-1G OR2743-5G
APOSOR2743-25GEA 76.61 EUR
APOSOR2743-25G APOSOR2743-1G APOSOR2743-5G
Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₄H₄N₂O
Teplota tavenia: 174…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173726
Číslo CAS: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3