Tlačiť
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole
OR27257-1G OR27257-5G OR27257-10G
APOSOR27257-1GEA 29.84 EUR
APOSOR27257-1G APOSOR27257-5G APOSOR27257-10G
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₃H₆N₄S
Teplota tavenia: 130…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005232
Číslo CAS: 45534-08-5