Tlačiť
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 36.5 EUR
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
3-Chloro-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
Teplota tavenia: 185…190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00043888
Číslo CAS: 59337-89-2