Tlačiť
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Cyclopropanecarboximidamide Hydrochloride
OR27201-25G OR27201-5G OR27201-100G
APOSOR27201-25GEA 36.5 EUR
APOSOR27201-25G APOSOR27201-5G APOSOR27201-100G
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₈N₂
Mw: 120.58 g/mol
Teplota tavenia: 122…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053010
Číslo CAS: 57297-29-7