Tlačiť
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27181-1G OR27181-250MG OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA 33.17 EUR
APOSOR27181-1G APOSOR27181-250MG APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052695
Číslo CAS: 68176-57-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III