Tlačiť
Salicylohydroxamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR27156-100G OR27156-500G OR27156-25G
APOSOR27156-100GEA 180.51 EUR
APOSOR27156-100G APOSOR27156-500G APOSOR27156-25G
Salicylohydroxamic acid
Salicylohydroxamic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota tavenia: 177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002110
Číslo CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3