Tlačiť
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 89.85 EUR
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Mw: 142.59
Teplota varu: 280
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011691
Číslo CAS: 95-83-0