Tlačiť
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR26859-1G OR26859-25G OR26859-5G
APOSOR26859-1GEA 71.4 EUR
APOSOR26859-1G APOSOR26859-25G APOSOR26859-5G
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Teplota varu: 164 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219927
Číslo CAS: 139937-37-4
OSN: 3261
ADR: 8,III