Tlačiť
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile
OR26855-25G OR26855-5G OR26855-100G
APOSOR26855-25GEA 66.59 EUR
APOSOR26855-25G APOSOR26855-5G APOSOR26855-100G
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota tavenia: 169…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238591
Číslo CAS: 58537-99-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III