Tlačiť
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
OR26829-1G OR26829-5G OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA 24.91 EUR
APOSOR26829-1G APOSOR26829-5G APOSOR26829-10G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₆H₆O₄
Mw: 142.11
Teplota varu: 247
Teplota tavenia: 55…57 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00101316
Číslo CAS: 5222-73-1