Tlačiť
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR26823-25G OR26823-5G OR26823-1G OR26823-10G OR26823-50G
APOSOR26823-25GEA 150.02 EUR
APOSOR26823-25G APOSOR26823-5G APOSOR26823-1G APOSOR26823-10G APOSOR26823-50G
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Vzorec: C₇H₃NO₃
Teplota varu: 112 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010680
Číslo CAS: 4664-08-8