Tlačiť
5-Chloroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 28.28 EUR
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
5-Chloroanthranilic acid 98%
5-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 208…213 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007838
Číslo CAS: 635-21-2
EINECS: 211-230-8